accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4282-29-5

OOSOO

CAS RN 4282-29-5

IUPAC Nor: thiophene-3,4-dicarboxylate
Synonymes: thiophene-3,4-dicarboxylate
Poids moléculaire (g/mol): 170.14
Formule moléculaire: C6H2O4S
InChi Key: ZWWLLYJRPKYTDF-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [O-]C(=O)C1=CSC=C1C([O-])=O
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats