accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2COOHOPOOHOK

CAS RN 4265-07-0

IUPAC Nor: potassium 2-(hydrogen phosphonatooxy)prop-2-enoic acid
Synonymes: potassium 2-(hydrogen phosphonatooxy)prop-2-enoic acid
Poids moléculaire (g/mol): 206.13
Formule moléculaire: C3H4KO6P
InChi Key: SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [K+].OC(=O)C(=C)OP(O)([O-])=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats