accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H2CBOHOH

CAS RN 42599-18-8

IUPAC Nor: (hex-5-en-2-yl)boronic acid
Synonymes: hex-5-en-2-ylboronic acid
Poids moléculaire (g/mol): 127.98
Formule moléculaire: C6H13BO2
InChi Key: HLAPIUQASQCHKW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(CCC=C)B(O)O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats