accessibility menu, dialog, popup

UserName

SSHOHO

CAS RN 42521-82-4

IUPAC Nor: 1-[(2-hydroxynaphthalen-1-yl)disulfanyl]naphthalen-2-ol
Synonymes: 1-[(2-hydroxynaphthalen-1-yl)disulfanyl]naphthalen-2-ol
Poids moléculaire (g/mol): 350.45
Formule moléculaire: C20H14O2S2
InChi Key: RFAXLXKIAKIUDT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1SSC1=C(O)C=CC2=CC=CC=C12
Type de produit 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats