CAS RN 4229-91-8
IUPAC Nor:
2-propylfuran
Synonymes:
furan, 2-propyl-
Poids moléculaire (g/mol):
110.16
Formule moléculaire:
C7H10O
InChi Key:
CPLJMYOQYRCCBY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCC1=CC=CO1
1
–
1
de
1
résultats
1
2-Propylfuran 98.0+%, TCI America™
CAS: 4229-91-8 Formule moléculaire: C7H10O Poids moléculaire (g/mol): 110.16 Numéro MDL: MFCD00047070 Clé InChI: CPLJMYOQYRCCBY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: furan, 2-propyl,2-n-propylfuran,2-n-propyl furan,furan, propyl,2-propyl-furan,furan, alpha-propyl,acmc-1ctud,2-propyl furan,furan, .alpha.-propyl,cpljmyoqyrccby-uhfffaoysa PubChem CID: 77907 Nom de l’IUPAC: 2-propylfuran SOURIRES: CCCC1=CC=CO1