CAS RN 41587-84-2
IUPAC Nor:
nickel(2+) bis(2-hydroxyacetate)
Synonymes:
nickel(2+) diglycolate
Poids moléculaire (g/mol):
208.78
Formule moléculaire:
C4H6NiO6
InChi Key:
OZHLXQFAHIYYDJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES:
[Ni++].OCC([O-])=O.OCC([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Hydroxyacétate de nickel, Ni 27-29%, Thermo Scientific™
CAS: 41587-84-2 Formule moléculaire: C4H6NiO6 Poids moléculaire (g/mol): 208.779 Numéro MDL: MFCD00070414 Clé InChI: OZHLXQFAHIYYDJ-UHFFFAOYSA-L Synonyme: nickel hydroxyacetate,acmc-20ak3m,nickel 2+ diglycolate,nickel 2+ bis hydroxyacetate,nickel 2+ ion diglycolate,bis hydroxyacetic acid nickel ii salt,nickel, 2,2'-bipyridine-n,n' hydroxyacetato 2--o1,o2-9ci PubChem CID: 57349863 Nom de l’IUPAC: 2-hydroxyacétate; nickel(2+) SOURIRES: C(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])O.[Ni+2]