accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 40709-69-1

IUPAC Nor: (5S)-6,6-dimethyl-5-[(10R)-12-oxo-3,5,11-trioxatricyclo[7.3.0.0²,⁶]dodeca-1,6,8-trien-10-yl]-2H,5H,6H,7H,8H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-6-ium iodide
Synonymes: (5S)-6,6-dimethyl-5-[(10R)-12-oxo-3,5,11-trioxatricyclo[7.3.0.0²,⁶]dodeca-1,6,8-trien-10-yl]-2H,5H,7H,8H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-6-ium iodide
Poids moléculaire (g/mol): 509.3
Formule moléculaire: C21H20INO6
InChi Key: HKJKCPKPSSVUHY-GRTNUQQKSA-M
SMILES: [I-].C[N+]1(C)CCC2=CC3=C(OCO3)C=C2[C@H]1[C@@H]1OC(=O)C2=C3OCOC3=CC=C12

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats