CAS RN 401566-69-6
CAS RN 401566-69-6
IUPAC Nor:
ethyl 5,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Synonymes:
ethyl 5,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol):
220.05
Formule moléculaire:
C8H7Cl2NO2
InChi Key:
WGQSPCCCBKQNEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)C1=CC(Cl)=C(Cl)N=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Ethyl 5,6-Dichloronicotinate 98.0+%, TCI America™
CAS: 401566-69-6 Formule moléculaire: C8H7Cl2NO2 Poids moléculaire (g/mol): 220.05 Numéro MDL: MFCD03093627 Clé InChI: WGQSPCCCBKQNEV-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5,6-Dichloronicotinic Acid Ethyl Ester, 5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 5,6-Dichloropyridine-3-carboxylate CID PubChem: 16762519 Nom IUPAC: ethyl 5,6-dichloropyridine-3-carboxylate SMILES: CCOC(=O)C1=CC(Cl)=C(Cl)N=C1