accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OO(S)NH2(R)H3COHHCl

CAS RN 39994-75-7

IUPAC Nor: methyl (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride
Synonymes: O-methylthreonine hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol): 169.61
Formule moléculaire: C5H12ClNO3
InChi Key: OZSJLLVVZFTDEY-HJXLNUONSA-N
SMILES: Cl.COC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (3)
Quantité 
  • (2)
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (6)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)