accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHFFF

CAS RN 374-01-6

IUPAC Nor: 1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Synonymes: 1,1,1-trifluoro-2-propanol
Poids moléculaire (g/mol): 114.07
Formule moléculaire: C3H5F3O
InChi Key: GILIYJDBJZWGBG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(O)C(F)(F)F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)