CAS RN 361394-74-3
IUPAC Nor:
methyl[(2-phenoxyphenyl)methyl]amine
Synonymes:
methyl[(2-phenoxyphenyl)methyl]amine
Poids moléculaire (g/mol):
213.28
Formule moléculaire:
C14H15NO
InChi Key:
IMIUMEQDSKHKST-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CNCC1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
N-methyl-N-(2-phenoxybenzyl)amine, Thermo Scientific™
CAS: 361394-74-3 Formule moléculaire: C14H15NO Poids moléculaire (g/mol): 213.28 Clé InChI: IMIUMEQDSKHKST-UHFFFAOYSA-N Synonyme: n-methyl-2-phenoxybenzylamine,n-methyl-1-2-phenoxyphenyl methanamine,n-methyl-n-2-phenoxybenzyl amine,methyl 2-phenoxyphenyl methyl amine,benzenemethanamine, n-methyl-2-phenoxy,n-methyl-2-phenoxybenzenemethanamine,n-methyl-n-2-phenoxy benzylamine,n-methyl-1-2-phenoxyphenyl ;methanamine,n-methyl-1-2-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride PubChem CID: 23512750 Nom de l’IUPAC: N-methyl-1-(2-phenoxyphenyl)methanamine SOURIRES: CNCC1=CC=CC=C1OC2=CC=CC=C2