accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NH2NOHO

CAS RN 353-09-3

IUPAC Nor: 3-[(diaminomethylidene)amino]propanoic acid
Synonymes: amidino β-alanine
Poids moléculaire (g/mol): 131.14
Formule moléculaire: C4H9N3O2
InChi Key: KMXXSJLYVJEBHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(N)=NCCC(O)=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats