CAS RN 3416-05-5
IUPAC Nor:
1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Synonymes:
thymidine, 3'-deoxy-
Poids moléculaire (g/mol):
226.23
Formule moléculaire:
C10H14N2O4
InChi Key:
XKKCQTLDIPIRQD-JGVFFNPUSA-N
SMILES:
CC1=CN([C@H]2CC[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Thermo Scientific Chemicals 3'-Deoxythymidine
CAS: 3416-05-5 Formule moléculaire: C10H14N2O4 Poids moléculaire (g/mol): 226.23 Numéro MDL: MFCD00010570 Clé InChI: XKKCQTLDIPIRQD-JGVFFNPUSA-N Synonyme: 3'-deoxythymidine,2',3'-dideoxythymidine,1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione,dideoxythymidine,thymidine, 3'-deoxy,desoxythymidin,1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione,ddt & gm-csf CID PubChem: 65119 Nom IUPAC: 1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione SMILES: CC1=CN([C@H]2CC[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O