CAS RN 3374-22-9
CAS RN 3374-22-9
IUPAC Nor:
2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
Synonymes:
cysteine zystein Hcys cisteina
Poids moléculaire (g/mol):
121.15
Formule moléculaire:
C3H7NO2S
InChi Key:
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
NC(CS)C(O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
DL-Cysteine, 96%
CAS: 3374-22-9 Formule moléculaire: C3H7NO2S Poids moléculaire (g/mol): 121.15 Numéro MDL: MFCD00004881 Clé InChI: XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYNA-N Synonyme: dl-cysteine,cysteine,2-amino-3-mercaptopropanoic acid,dl-cystein,cysteine, dl,+--cysteine,dl-cysteina polish,h-dl-cys-oh,2-amino-3-mercaptopropionic acid,l-hsch2ch nh2 cooh CID PubChem: 594 ChEBI: CHEBI:15356 Nom IUPAC: 2-amino-3-sulfanylpropanoic acid SMILES: NC(CS)C(O)=O