CAS RN 333-49-3
IUPAC Nor:
6-amino-1,2-dihydropyrimidine-2-thione
Synonymes:
4-amino-3H-pyrimidine-2-thione
Poids moléculaire (g/mol):
127.17
Formule moléculaire:
C4H5N3S
InChi Key:
DCPSTSVLRXOYGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=CC=NC(=S)N1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
4-Amino-2-mercaptopyrimidine, 97%
4-Amino-2-mercaptopyrimidine, 97%
CAS: 333-49-3 Formule moléculaire: C4H5N3S Poids moléculaire (g/mol): 127.17 Clé InChI: DCPSTSVLRXOYGS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-thiocytosine,4-amino-2-mercaptopyrimidine,thiocytosine,4-aminopyrimidine-2-thiol,cytosine, thio,cytosine, 2-thio,2 1h-pyrimidinethione, 4-amino,2 1h-pyrimidinone, 4-aminothio,4-amino-2 1h-pyrimidinethione,4-amino-2-thiopyrimidine PubChem CID: 2724245 Nom de l’IUPAC: 6-amino-1H-pyrimidine-2-thione SOURIRES: C1=C(NC(=S)N=C1)N