CAS RN 329976-74-1
IUPAC Nor:
potassium trifluoro(2-phenylethyl)boranuide
Synonymes:
potassium trifluoro(2-phenylethyl)boranuide
Poids moléculaire (g/mol):
212.06
Formule moléculaire:
C8H9BF3K
InChi Key:
SOZVPVAYKGJPJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[K+].F[B-](F)(F)CCC1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
2-phényléthyltrifluoroborate de potassium, 98%
2-phényléthyltrifluoroborate de potassium, 98%
CAS: 329976-74-1 Formule moléculaire: C8H9BF3K Poids moléculaire (g/mol): 212.064 Numéro MDL: MFCD09039257 Clé InChI: SOZVPVAYKGJPJS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: potassium phenethyltrifluoroborate,potassium trifluoro phenethyl borate,potassium trifluoro 2-phenylethyl boranuide,pubchem11290,potassiumphenethyltrifluoroborate,trifluoropotassiophenethylboron v,potassium 2-phenethyltrifluoroborate,potassium 2-phenylethyltrifluoroborate,potassium trifluoro 1-phenylethyl borate PubChem CID: 23697312 Nom de l’IUPAC: potassium; Trifluoro(2-phényléthyl)boranuide SOURIRES: [B-](CCC1=CC=CC=C1)(F)(F)F.[K+]