accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3235-82-3

H3COONHO

CAS RN 3235-82-3

IUPAC Nor: 4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)morpholin-4-ium
Synonymes: 4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)morpholin-4-ium
Poids moléculaire (g/mol): 174.22
Formule moléculaire: C8H16NO3
InChi Key: SITMDWHJQROIPF-UHFFFAOYSA-O
SMILES: CCOC(=O)C[NH+]1CCOCC1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats