CAS RN 31795-44-5
IUPAC Nor:
sodium 5-formylfuran-2-sulfonate
Synonymes:
sodium 5-formylfuran-2-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol):
198.12
Formule moléculaire:
C5H3NaO5S
InChi Key:
ZTJAVDOZUQPVAV-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(O1)C=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Sodium 5-Formyl-2-furansulfonate 98,0+%, TCI America™
CAS: 31795-44-5 Formule moléculaire: C5H3NaO5S Poids moléculaire (g/mol): 198.12 Numéro MDL: MFCD00003231 Clé InChI: ZTJAVDOZUQPVAV-UHFFFAOYSA-M Synonyme: 5-Formyl-2-furansulfonic Acid Sodium Salt, Furfural-5-sulfonic Acid Sodium Salt PubChem CID: 3772036 Nom de l’IUPAC: 5-formylfuran-2-sulfonate de sodium SOURIRES: [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(O1)C=O