accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOH(E)

CAS RN 3160-35-8

IUPAC Nor: (3E)-4-(4-hydroxyphenyl)but-3-en-2-one
Synonymes: 4-hydroxycinnamoylmethane
Poids moléculaire (g/mol): 162.19
Formule moléculaire: C10H10O2
InChi Key: OCNIKEFATSKIBE-NSCUHMNNSA-N
SMILES: CC(=O)\C=C\C1=CC=C(O)C=C1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)