CAS RN 31295-66-6
IUPAC Nor:
4-iodo-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole
Synonymes:
4-iodo-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole
Poids moléculaire (g/mol):
285.08
Formule moléculaire:
C10H8INO
InChi Key:
DDVPBKUHWSZYIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=C(I)C(=NO1)C1=CC=CC=C1
1
–
2
de
2
résultats
2
4-Iodo-5-methyl-3-phenylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 31295-66-6 Formule moléculaire: C10H8INO Poids moléculaire (g/mol): 285.084 Numéro MDL: MFCD02681888 Clé InChI: DDVPBKUHWSZYIP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-iodo-5-methyl-3-phenylisoxazole,isoxazole, 4-iodo-5-methyl-3-phenyl,3-phenyl-4-iodo-5-methylisoxazole CID PubChem: 2776150 Nom IUPAC: 4-iodo-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole SMILES: CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)I