CAS RN 312623-79-3
IUPAC Nor:
2-(4-methoxyphenyl)-2H,4H,4aH,8H,8aH-pyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-ol
Synonymes:
2-(4-methoxyphenyl)-2H,4H,4aH,8H,8aH-pyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-ol
Poids moléculaire (g/mol):
264.28
Formule moléculaire:
C14H16O5
InChi Key:
SSKZQXMNNREVNP-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
COC1=CC=C(C=C1)C1OCC2OC=CC(O)C2O1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
4,6-O-(4-méthoxybenzylidène)-D-glucale, 97%, Thermo Scientific™
4,6-O-(4-méthoxybenzylidène)-D-glucale, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 312623-79-3 Formule moléculaire: C14H16O5 Poids moléculaire (g/mol): 264.277 Numéro MDL: MFCD01863528 Clé InChI: SSKZQXMNNREVNP-HABKJSAYSA-N Synonyme: 4,6-o-4-methoxybenzylidene-d-glucal,4 6-o-4-methoxybenzylidene-d-glucal,4-o,6-o-4-methoxybenzylidene-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose,1,5-anhydro-4-o,6-o-4-methoxybenzylidene-2-deoxy-d-arabino-hexa-1-enitol,4ar,8r,8as-2-4-methoxyphenyl-2h,4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol PubChem CID: 46185760 Nom de l’IUPAC: (4aR,8R,8aS)-2-(4-méthoxyphényl)-4,4a,8,8a-tétrahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-8-ol SOURIRES: COC1=CC=C(C=C1)C2OCC3C(O2)C(C=CO3)O