accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3068-02-8

H3COOOOCH3

CAS RN 3068-02-8

IUPAC Nor: 2,6-dimethyl decahydronaphthalene-2,6-dicarboxylate
Synonymes: 2,6-dimethyl decahydronaphthalene-2,6-dicarboxylate
Poids moléculaire (g/mol): 254.33
Formule moléculaire: C14H22O4
InChi Key: XYHMJVZAEWACCS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)C1CCC2CC(CCC2C1)C(=O)OC
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats