accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3034-55-7

IUPAC Nor: 5-bromo-1,3-thiazole
Synonymes: 5-bromo-1,3-thiazole
Poids moléculaire (g/mol): 164.02
Formule moléculaire: C3H2BrNS
InChi Key: DWUPYMSVAPQXMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CN=CS1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats