accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2SNN

CAS RN 30235-27-9

IUPAC Nor: 4-(pyridin-3-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Synonymes: 4-(pyridin-3-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Poids moléculaire (g/mol): 177.23
Formule moléculaire: C8H7N3S
InChi Key: XOHZQGAYUHOJPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=NC(=CS1)C1=CC=CN=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats