accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COH3CMgBrBr

CAS RN 29858-07-9

IUPAC Nor: dibromomagnesium; ethoxyethane
Synonymes: diethyl ether; magnesium bromide
Poids moléculaire (g/mol): 258.24
Formule moléculaire: C4H10Br2MgO
InChi Key: JGZKUKYUQJUUNE-UHFFFAOYSA-L
SMILES: Br[Mg]Br.CCOCC
Quantité 
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)