accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOH

CAS RN 288401-04-7

IUPAC Nor: 2-(4-hydroxyphenyl)-6-methyl-4H-chromen-4-one
Synonymes: 2-(4-hydroxyphenyl)-6-methylchromen-4-one
Poids moléculaire (g/mol): 252.27
Formule moléculaire: C16H12O3
InChi Key: YAACYYNCHMHECD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C2OC(=CC(=O)C2=C1)C1=CC=C(O)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats