accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2850-65-9

IUPAC Nor: copper(2+) diethanolate
Synonymes: copper(2+) bis(ethoxide)
Poids moléculaire (g/mol): 153.67
Formule moléculaire: C4H10CuO2
InChi Key: CRCKGIUJMFFISH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cu++].CC[O-].CC[O-]

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats