CAS RN 27829-72-7
CAS RN 27829-72-7
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Ethyl trans-2-Hexenoate 97.0+%, TCI America™
CAS: 27829-72-7 Formule moléculaire: C8H14O2 Poids moléculaire (g/mol): 142.198 Numéro MDL: MFCD00036541 Clé InChI: SJRXWMQZUAOMRJ-VOTSOKGWSA-N Synonyme: ethyl hex-2-enoate,ethyl 2-hexenoate,ethyl trans-2-hexenoate,2-hexenoic acid, ethyl ester,ethyl e-hex-2-enoate,ethyl e-2-hexenoate,ethyl 2e-hexenoate,2-hexenoic acid, ethyl ester, 2e,unii-ol4euz6c13,2-hexenoic acid, ethyl ester, e CID PubChem: 5364778 Nom IUPAC: ethyl (E)-hex-2-enoate SMILES: CCCC=CC(=O)OCC