accessibility menu, dialog, popup

UserName

OO

CAS RN 262-12-4

IUPAC Nor: oxanthrene
Synonymes: dibenzo-p-dioxin dibenzodioxin dibenzo[1,4]dioxine phenodioxin dibenzo-para-dioxin ccris 211 dibenzo-P-dioxin dibenzo(1,4)dioxin dibenzo(b,e)(1,4)dioxin diphenylene dioxide
Poids moléculaire (g/mol): 184.19
Formule moléculaire: C12H8O2
InChi Key: NFBOHOGPQUYFRF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats