CAS RN 261732-38-1
IUPAC Nor:
tert-butyl 5-bromo-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylate
Synonymes:
tert-butyl 5-bromo-2,3-dihydroindole-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol):
298.18
Formule moléculaire:
C13H16BrNO2
InChi Key:
UOCVSZYBRMGQOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=C1C=CC(Br)=C2
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
1-Boc-5-bromoindoline, 97%
1-Boc-5-bromoindoline, 97%
CAS: 261732-38-1 Formule moléculaire: C13H16BrNO2 Poids moléculaire (g/mol): 298.18 Numéro MDL: MFCD08059280 Clé InChI: UOCVSZYBRMGQOL-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tert-butyl 5-bromoindoline-1-carboxylate,1-boc-5-bromoindoline,n-boc-5-bromoindoline,tert-butyl 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-1-carboxylate,5-bromo-2,3-dihydro-indole-1-carboxylic acid tert-butyl ester,1h-indole-1-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro-, 1,1-dimethylethyl ester,acmc-20aixt,amth084,5-bromo-1-t-butyloxycarbonylindoline PubChem CID: 21865438 Nom de l’IUPAC: tert-butyl 5-bromo-2,3-dihydroindole-1-carboxylate SOURIRES: CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)Br