accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOOOCs

CAS RN 2550-61-0

IUPAC Nor: caesium(1+) methanesulfonate
Synonymes: caesium(1+) mesylate
Poids moléculaire (g/mol): 228
Formule moléculaire: CH3CsO3S
InChi Key: DJKJXRLREATOMF-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Cs+].CS([O-])(=O)=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats