accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHONO

CAS RN 252928-82-8

IUPAC Nor: 3-(1,3-oxazol-5-yl)benzoic acid
Synonymes: 3-(1,3-oxazol-5-yl)benzoic acid
Poids moléculaire (g/mol): 189.17
Formule moléculaire: C10H7NO3
InChi Key: GDGXRJDVOKNSCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C1=CN=CO1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats