accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOHO

CAS RN 23981-47-7

IUPAC Nor: 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)acetic acid
Synonymes: 6-mnaa 6-metossi-2-naphtil acetico
Poids moléculaire (g/mol): 216.24
Formule moléculaire: C13H12O3
InChi Key: PHJFLPMVEFKEPL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C2C=C(CC(O)=O)C=CC2=C1
Forme physique 
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats