CAS RN 23537-25-9
CAS RN 23537-25-9
IUPAC Nor:
(2R)-2-azaniumyl-3-sulfonatopropanoate
Synonymes:
L-cysteate L-cysteate(1-) L-cysteate anion
Poids moléculaire (g/mol):
168.14
Formule moléculaire:
C3H6NO5S
InChi Key:
XVOYSCVBGLVSOL-REOHCLBHSA-M
SMILES:
[NH3+][C@@H](CS([O-])(=O)=O)C([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
L-Cysteic acid monohydrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 23537-25-9 Formule moléculaire: C3H6NO5S Poids moléculaire (g/mol): 168.14 Numéro MDL: MFCD00149544 Clé InChI: XVOYSCVBGLVSOL-REOHCLBHSA-M Synonyme: l-cysteic acid monohydrate,unii-vn8x20t18r,cysteic acid monohydrate, l,r-2-amino-3-sulfopropanoic acid hydrate,l-alanine, 3-sulfo-, monohydrate,cysteinesulfonic acid hydrate,h-cys o 2-oh.h2o,l-cysteic acid hydrate,l-cysteic acid monohydrate mi,alanine, 3-sulfo-, monohydrate, l CID PubChem: 12308854 Nom IUPAC: (2R)-2-amino-3-sulfopropanoic acid;hydrate SMILES: [NH3+][C@@H](CS([O-])(=O)=O)C([O-])=O