CAS RN 22821-76-7
IUPAC Nor:
4-methanesulfonylbenzonitrile
Synonymes:
4-methanesulfonylbenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol):
181.21
Formule moléculaire:
C8H7NO2S
InChi Key:
FARXIDYHJAANGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
1
–
1
de
1
résultats
1
4-Methylsulphonyl benzonitrile, 95%, Thermo Scientific™
CAS: 22821-76-7 Formule moléculaire: C8H7NO2S Poids moléculaire (g/mol): 181.21 Numéro MDL: MFCD00216489 Clé InChI: FARXIDYHJAANGP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-methylsulfonyl benzonitrile,4-methanesulfonyl-benzonitrile,4-methanesulfonylbenzonitrile,benzonitrile, 4-methylsulfonyl,benzonitrile, p-methylsulfonyl,4-methylsulfonyl benzenecarbonitrile,4-mesylbenzonitrile,maybridge3_003168,p-methylsulfonylbenzonitrile,4-methylsulphonylbenzonitrile PubChem CID: 519981 Nom de l’IUPAC: 4-methylsulfonylbenzonitrile SOURIRES: CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N