accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOOH3CFF

CAS RN 22515-16-8

IUPAC Nor: 1,7-diethyl 4,4-difluoroheptanedioate
Synonymes: 1,7-diethyl 4,4-difluoroheptanedioate
Poids moléculaire (g/mol): 252.26
Formule moléculaire: C11H18F2O4
InChi Key: XUOBBVMKXUPPEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CCC(F)(F)CCC(=O)OCC

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats