CAS RN 2226-96-2
IUPAC Nor:
(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)oxidanyl
Synonymes:
4-Hydroxy-TEMPO
Poids moléculaire (g/mol):
172.25
Formule moléculaire:
C9H18NO2
InChi Key:
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1[O]
1
–
2
de
2
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
4-Hydroxy-TEMPO, radical libre, 98+%
4-Hydroxy-TEMPO, radical libre, 98+%
CAS: 2226-96-2 Formule moléculaire: C9H18NO2 Numéro MDL: MFCD00006478 Synonyme: 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidin-1-yloxy, free radical
2
4-Hydroxy-2,2,6,6-tétramétylpipéridine 1-Radical libre oxyle 98,0+%, TCI America™
CAS: 2226-96-2 Formule moléculaire: C9H18NO2 Numéro MDL: MFCD00006478 Synonyme: 4-Hydroxy-TEMPO, TEMPOL