CAS RN 2172-12-5
IUPAC Nor:
tris(propan-2-ol) yttrium
Synonymes:
tris(isopropyl alcohol) yttrium
Poids moléculaire (g/mol):
269.19
Formule moléculaire:
C9H24O3Y
InChi Key:
NREVZTYRXVBFAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[Y].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O
1
–
1
de
1
résultats
1
Isopropoxyde d’yttrium(III), 90+%
CAS: 2172-12-5 Numéro MDL: MFCD00015641 Synonyme: yttrium isopropoxide