accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2140-76-3

IUPAC Nor: 1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxyoxolan-2-yl]-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Synonymes: 1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxyoxolan-2-yl]-3H-pyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol): 258.23
Formule moléculaire: C10H14N2O6
InChi Key: SXUXMRMBWZCMEN-ZOQUXTDFSA-N
SMILES: CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=CC(=O)NC1=O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)