CAS RN 21331-43-1
IUPAC Nor:
4-(naphthalen-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Synonymes:
4-(naphthalen-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Poids moléculaire (g/mol):
226.3
Formule moléculaire:
C13H10N2S
InChi Key:
GWDNDNTTXIIXRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=NC(=CS1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole, 98%
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole, 98%
CAS: 21331-43-1 Formule moléculaire: C13H10N2S Poids moléculaire (g/mol): 226.297 Numéro MDL: MFCD00046452 Clé InChI: GWDNDNTTXIIXRS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-naphthalen-2-yl-thiazol-2-ylamine,4-naphthalen-2-yl-1,3-thiazol-2-amine,4-2-naphthyl-1,3-thiazol-2-amine,2-amino-4-2-naphthyl thiazole,4-naphthalen-2-yl thiazol-2-amine,4-naphthalen-2-yl-thiazol-2-yl-amine,4-2-naphthalenyl-2-thiazolamine,2-thiazolamine,4-2-naphthalenyl,4-2-naphthyl-1,3-thiazole-2-ylamine,acmc-20ao57 PubChem CID: 673702 Nom de l’IUPAC: 4-naphtalène-2-yl-1,3-thiazol-2-amine SOURIRES: C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C3=CSC(=N3)N