accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OONNBr

CAS RN 210037-58-4

IUPAC Nor: methyl 5-bromopyrazine-2-carboxylate
Synonymes: methyl 5-bromopyrazine-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol): 217.02
Formule moléculaire: C6H5BrN2O2
InChi Key: PVTAJWAGBTWOPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CN=C(Br)C=N1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats