CAS RN 205692-63-3
IUPAC Nor:
pyrazine-2,5-dicarboxylate
Synonymes:
pyrazine-2,5-dicarboxylate
Poids moléculaire (g/mol):
166.09
Formule moléculaire:
C6H2N2O4
InChi Key:
GMIOYJQLNFNGPR-UHFFFAOYSA-L
SMILES:
[O-]C(=O)C1=CN=C(C=N1)C([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
2,5-Pyrazinédicarboxylique hydrate, 97%
2,5-Pyrazinédicarboxylique hydrate, 97%
CAS: 205692-63-3 Formule moléculaire: C6H4N2O4·2H2O Poids moléculaire (g/mol): 204.14 Numéro MDL: MFCD00216919 Clé InChI: KOUKXHPPRFNWPP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: pyrazine-2,5-dicarboxylic acid hydrate,2,5-pyrazinedicarboxylic acid dihydrate PubChem CID: 73553845 Nom de l’IUPAC: acide pyrazine-2,5-dicarboxylique; hydrate-toi SOURIRES: C1=C(N=CC(=N1)C(=O)O)C(=O)O.O