accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFFFFOHFFFFFFOH

CAS RN 1992-15-0

IUPAC Nor: 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propan-2-ol
Synonymes: 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol): 410.16
Formule moléculaire: C12H6F12O2
InChi Key: YTJDSANDEZLYOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(C1=CC=C(C=C1)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)