CAS RN 198477-89-3
IUPAC Nor:
1-(5-bromo-2-fluorophenyl)ethan-1-one
Synonymes:
1-(5-bromo-2-fluorophenyl)ethanone
Poids moléculaire (g/mol):
217.04
Formule moléculaire:
C8H6BrFO
InChi Key:
XNRQIHIOKXQSPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)C1=C(F)C=CC(Br)=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
5'-Bromo-2'-fluoroacétophènone, 98%
CAS: 198477-89-3 Formule moléculaire: C8H6BrFO Poids moléculaire (g/mol): 217.037 Numéro MDL: MFCD11226880 Clé InChI: XNRQIHIOKXQSPG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1-5-bromo-2-fluorophenyl ethanone,1-5-bromo-2-fluorophenyl-1-ethanone,1-5-bromo-2-fluorophenyl ethan-1-one,ethanone, 1-5-bromo-2-fluorophenyl,5'-bromo-2'-fluoroacetophenone,1-acetyl-5-bromo-2-fluorobenzene,1-5-bromo-2-fluoro-phenyl-ethanone,pubchem16430,acmc-1c1do,5-bromo-2-fluoroacetophenone PubChem CID: 22607476 Nom de l’IUPAC: 1-(5-bromo-2-fluorophényl)éthanone SOURIRES: CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Br)F