CAS RN 18598-63-5
IUPAC Nor:
hydrogen methyl (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoate chloride
Synonymes:
hydrogen cysteine methyl ester chloride
Poids moléculaire (g/mol):
171.64
Formule moléculaire:
C4H10ClNO2S
InChi Key:
WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
SMILES:
[H+].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CS
1
–
1
de
1
résultats
1
Thermo Scientific Chemicals Oxychlorure d’ester méthyle de L-cystéine
CAS: 18598-63-5 Formule moléculaire: C4H10ClNO2S Poids moléculaire (g/mol): 171.639 Numéro MDL: MFCD00038998 Clé InChI: WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N Synonyme: l-cysteine methyl ester hydrochloride,methyl l-cysteinate hydrochloride,h-cys-ome.hcl,l-cystein methyl ester hydrochloride,acdrile,actiol,mecysteine hydrochloride,cysteine methyl ester hydrochloride,r-methyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride PubChem CID: 2733208 Nom de l’IUPAC: méthyle (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoate; Chlorhydrate SOURIRES: COC(=O)C(CS)N.Cl