CAS RN 1780-36-5
IUPAC Nor:
2,4,6-trichloro-5-methylpyrimidine
Synonymes:
2,4,6-trichloro-5-methylpyrimidine
Poids moléculaire (g/mol):
197.44
Formule moléculaire:
C5H3Cl3N2
InChi Key:
VTSWSQGDJQFXHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=C(Cl)N=C(Cl)N=C1Cl
1
–
1
de
1
résultats
1
2,4,6-Trichloro-5-methylpyrimidine, 98%
CAS: 1780-36-5 Formule moléculaire: C5H3Cl3N2 Poids moléculaire (g/mol): 197.443 Numéro MDL: MFCD00233525 Clé InChI: VTSWSQGDJQFXHB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-methyl-2,4,6-trichloropyrimidine,pyrimidine, 2,4,6-trichloro-5-methyl,2,4,6-trichlor-5-methylpyrimidin,pubchem7341,acmc-20a0tr,2,4,6-trichloro-5,ksc179k8l,2,6-trichloro-5-methylpyrimidine,methyl 2,4,6-trichloropyrimidine,2,4,6-trichoro-5-methylpyrimidine CID PubChem: 232789 Nom IUPAC: 2,4,6-trichloro-5-methylpyrimidine SMILES: CC1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl