accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SiH3CCH3HC

CAS RN 1777-03-3

IUPAC Nor: triethyl(ethynyl)silane
Synonymes: triethyl(ethynyl)silane
Poids moléculaire (g/mol): 140.3
Formule moléculaire: C8H16Si
InChi Key: FWSPXZXVNVQHIF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC[Si](CC)(CC)C#C

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats