CAS RN 1752-88-1
IUPAC Nor:
hydrogen pyrazolidin-3-one chloride
Synonymes:
hydrogen pyrazolidin-3-one chloride
Poids moléculaire (g/mol):
122.55
Formule moléculaire:
C3H7ClN2O
InChi Key:
HAYWTXQRYXYRAF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[H+].[Cl-].O=C1CCNN1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
3-Pyrazolidinone chlorhydrate, 98%
3-Pyrazolidinone chlorhydrate, 98%
CAS: 1752-88-1 Formule moléculaire: C3H7ClN2O Poids moléculaire (g/mol): 122.55 Numéro MDL: MFCD00043787 Clé InChI: HAYWTXQRYXYRAF-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-pyrazolidinone hydrochloride,pyrazolidin-3-one hydrochloride,4,5-dihydro-1h-pyrazol-3-ol hydrochloride,3-pyrazolidinone, monohydrochloride,tetrahydro-3h-pyrazol-3-one hydrochloride,3-pyrazolidinone hcl,3-pyrazolidone hydrochloride,ksc493k0l,pyrazolidin-3-on-hydrochloride,pyrazolidin-3-one hydrogen chloride PubChem CID: 2733712 SOURIRES: [H+].[Cl-].O=C1CCNN1