accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 16834-13-2

NHNNNNHNNN

CAS RN 16834-13-2

IUPAC Nor: 2,7,12,17-tetrakis(pyridin-4-yl)-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.1³,⁶.1⁸,¹¹.1¹³,¹⁶]tetracosa-1,3,5,7,9,11,13(22),14,16,18(21),19-undecaene
Synonymes: 2,7,12,17-tetrakis(pyridin-4-yl)-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.1³,⁶.1⁸,¹¹.1¹³,¹⁶]tetracosa-1,3,5,7,9,11,13(22),14,16,18(21),19-undecaene
Poids moléculaire (g/mol): 618.7
Formule moléculaire: C40H26N8
InChi Key: WQCKXOJXOKSXQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N1C2=CC=C1C(=C1C=CC(=N1)C(=C1C=CC(=N1)C(=C1NC(C=C1)=C2C1=CC=NC=C1)C1=CC=NC=C1)C1=CC=NC=C1)C1=CC=NC=C1
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats