CAS RN 16732-75-5
IUPAC Nor:
6-chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Synonymes:
6-chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol):
195.6
Formule moléculaire:
C9H6ClNO2
InChi Key:
BKPSJOSKWKTWAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CC2=CC=C(Cl)C=C2N1
1
–
1
de
1
résultats
1
6-Chloroindole-2-carboxylic acid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 16732-75-5 Formule moléculaire: C9H6ClNO2 Poids moléculaire (g/mol): 195.602 Numéro MDL: MFCD01863157 Clé InChI: BKPSJOSKWKTWAG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 6-chloroindole-2-carboxylic acid,pubchem1671,acmc-209dwc,chembl23134,6-chloro-2-indolecarboxylic acid,6-chloro indole-2-carboxylic acid,1h-indole-2-carboxylic acid, 6-chloro,6-chloro-1h-indole-2-carboxylic acid; 6-chloro-1h-indole-2-carboxylic acid; 6-chloro-2-indolecarboxylic acid CID PubChem: 85584 Nom IUPAC: 6-chloro-1H-indole-2-carboxylic acid SMILES: C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=C2)C(=O)O